Merck
361178
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid sodium salt hydrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CO2Na·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.12 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
HWVSNYIAZJHZFQ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3