Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł 326,40 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6NO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-338-4
MDL number:
326,40 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98% | description 98% |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| assay 97% | assay - | assay ≥98% | assay 98% |
| color white to beige | color - | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?