Merck
359866
Sigma-Aldrich
Diethyl isocyanomethylphosphonate
97%
Synonim(y):
Isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.14
Beilstein:
4674920
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
tw
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cycloaddition reactions
  • Preparation of orally bioavailable diamide prodrugs that lower glucose in diabetic animals through inhibition of fructose-1,6-bisphosphatase
  • Synthesis of sterol analogs as antifungal agents against plant pathogens
  • Asymmetric synthesis of steroidal 2,5-diketopiperazines prepared via isocyanide chemistry based on stereoselective Ugi four component condensation and subsequent cyclocondensation reactions
  • The Passerini reaction
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter