For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
D91705
Diethyl cyanomethylphosphonate
98%
Synonim(y):
(Diethylphosphono)acetonitrile, Cyanomethylphosphonic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
409,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
409,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
101-102 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC#N)OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?