Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 125,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16BNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
208-366-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
mp
189-194 °C
SMILES string
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badanie efektu wzmocnienia 2-APB na kanały CRAC: Badanie to koncentrowało się na podwójnym działaniu 2-APB, który może wzmacniać i hamować napływ wapnia przez kanały CRAC, mając na celu odkrycie podstawowych mechanizmów (X Xu, SA Syed, T Xu - Biophysical Journal, 2015).
- Inhibitory Effects of 2-Aminoethoxydiphenyl Borate (2-APB) on Three KV1 Channel Currents: Bada rolę 2-APB jako związku wielocelowego z potencjałem jako prekursor leku, podkreślając jego wpływ na prądy kanału KV1 (W Zhao, et al. - Molecules, 2023).
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?