Przejdź do
325813
Neodymium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Nd2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.67 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-262-1
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: neodymium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Nd.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
RHVPCSSKNPYQDU-UHFFFAOYSA-H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325805587109449954
description
99.9% trace metals basis
description
99.9%
description
99.995% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
-
form
powder and chunks
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
core: neodymium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: neodymium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: neodymium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: neodymium
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)