Przejdź do
433799
1-Decyl-2-methylimidazole
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-633-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
157-158 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCn1ccnc1C
InChI
1S/C14H26N2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-13-11-15-14(16)2/h11,13H,3-10,12H2,1-2H3
InChI key
BKFRZOZNMWIFLH-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Decyl-2-methylimidazole is an 1-alkyl-2-methylimidazole. It participates in the extraction process of Cu(II) complexes.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)