Merck
183725
Sigma-Aldrich
4-(Imidazol-1-yl)phenol
97%
Synonim(y):
1-(4-Hydroxyphenyl)imidazole
Wybierz wielkość
1 G
158,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
158,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
204-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H8N2O/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10-7-11/h1-7,12H
Klucz InChI
CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Imidazol-1-yl)phenol was used in evaluation of estrogenicity of phenolic xenoestrogens by Saccharomyces cerevisiae-based Lac-Z reporter assay[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of substituent size and dimensionality on potency of phenolic xenoestrogens evaluated with a recombinant yeast assay.
Schultz TW, et al.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 19(11), 2637-2642 (2000)
Wan Qiu Xia et al.
Analytical biochemistry, 554, 9-15 (2018-05-29)
In this study, a molecularly imprinted polymer based chemiluminescence array capable of simultaneous determining phenothiazines and benzodiazepines was first reported. Two polymers were coated in different wells of the conventional 96-well microtiter plate as the recognition reagents, and the added
Marimuthu Senthilkumaran et al.
Journal of fluorescence, 27(6), 2159-2168 (2017-09-10)
The interaction of n-(4-hydroxyphenyl)-imidazole with p-sulfonatocalix[4]arene is studied using fluorescence technique. The quenching of fluorescence intensity explains the efficiency of binding via binding constant and quenching constant. The excited state lifetime of n-(4-hydroxyphenyl)-imidazole is decreased upon interaction with p-sulfonatocalix[4]arene. The
Yi Cai et al.
Food chemistry, 280, 103-109 (2019-01-16)
In this study, a molecularly imprinted polymer capable of recognizing 8 benzimidazoles was first synthesized. The computation simulation showed that the shape and size of used template were the main factors influencing its recognition ability. Then the polymer was used
Lili Wang et al.
PloS one, 14(10), e0223096-e0223096 (2019-10-11)
Activated platelets release adenosine trisphosphate (ATP) and bioluminescence analysis of ATP release is usually used to monitor activation of platelets induced by various stimulants. However, bioluminescence analysis of ATP possesses poor linearity, the signal is quickly attenuated, and the accuracy