226769
2-Phenylimidazole
98%
Synonim(y):
2-Phenyl-1H-imidazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
142-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
Klucz InChI
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C