Kluczowe dokumenty
116416
1-Benzylimidazole
99%
Synonim(y):
1-(fenylometylo)-1H-imidazol, 1-benzylo-1H-imidazol, N-benzylimidazol
Wybierz wielkość
82,50 zł
Cena katalogowa165,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
82,50 zł
Cena katalogowa165,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
bp
310 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C(c1ccccc1)n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-12-7-6-11-9-12/h1-7,9H,8H2
Klucz InChI
KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?