Merck
357472
Sigma-Aldrich
Sodium aluminum hydride
technical grade, 90%
Synonim(y):
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Wzór liniowy:
NaAlH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
ciąg SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant used for hydrogen storage
Sodium aluminum hydride (NaAlH4) can be used as a hydrogen storage material with a hydrogen content of 5.6%. It can be doped with titanium (Ti) for further use in reversible hydrogen storage.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T. Ono, et al.,
J. Alloy Compounds, 506, 297-301 (2010)
Gugelchuk M
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
M. Ismail, et al.,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 9045-9050 (2011)
Development of catalytically enhanced sodium aluminum hydride as a hydrogen-storage material
Jensen CM and Gross KJ
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 72(2), 213-219 (2001)
Effect of graphite as a co-dopant on the dehydrogenation and hydrogenation kinetics of Ti-doped sodium aluminum hydride
Wang J, et al.
Journal of alloys and compounds, 395(1-2), 252-262 (2005)