The mass for the 25 G pack size is approximately 24.998 G, the mass for the 100 G pack size is approximately 99.998 G. The size of the pellet is 10 mm × 6 mm (Diameter x Thickness).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
383,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
95%
form
pellets
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
size
10 mm × 6 mm
mp
125 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pellets, reagent grade, 95% | description ≥97.0% (gas-volumetric), tablet (5 g each) | description 2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1.0 M in diethyl ether |
| assay 95% | assay ≥97.0% (gas-volumetric) | assay - | assay - |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 125 °C (dec.) (lit.) | mp 125 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| form pellets | form tablet (5 g each) | form liquid | form liquid |
| size 10 mm × 6 mm | size - | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium aluminum hydride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
16853-85-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the typical size and mass of an individual pellet?
1 answer-
Helpful?
-
-
Why should I use Product 323403, the LAH pellets, instead of a fine crystalline powder?
1 answer-
The pellets are recommended for safety reasons. Powdered lithium aluminum hydride can form potentially explosive dust-air mixtures. But use of the lithium aluminum hydride pellets, which can tolerate exposure to air for a short period of time, avoids the dusting associated with the powder. Please note that longer dissolving times, perhaps up to 90 minutes at room temperature, need to be taken into account when using the pellet form.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.