Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-071-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
mp
80-82 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 130 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzofuran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F
flash_point_c
130 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8204080250 | 04022536458427 |
| 8204080005 | 04022536458410 |