Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł 235,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-805-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
235,50 zł
Cena katalogowa314,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
231-233 °C (lit.)
functional group
sulfone
SMILES string
O=S1(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C12H8O2S/c13-15(14)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
InChI key
IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 231-233 °C (lit.) | mp 103-107 °C (lit.) | mp −83 °C (lit.) |
| form solid | form - | form liquid |
| functional group sulfone | functional group bromo, sulfone | functional group thioether |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?