Merck
346810
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-propenoate,predominantly trans
99%
Synonim(y):
Ethyl (S)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (S)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
Wybierz wielkość
5 G
670,00 zł
670,00 zł
Cena katalogowa1340,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Beilstein:
4231890
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
670,00 zł
Cena katalogowa1340,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4505 (lit.)
bp
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ketal
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
Klucz InChI
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)