Przejdź do
D138401
Dimethyl acetylenedicarboxylate
95%
Synonim(y):
Dimethyl 2-butynedioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
394,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOC≡CCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-098-4
Beilstein/REAXYS Number:
607063
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
95-98 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C#CC(=O)OC
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3
InChI key
VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl acetylenedicarboxylate (DMAD) is an ester utilized as a dienophile and a dipolarophile in cycloaddition reactions.
Application
Versatile dienophile used in Diels-Alder reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
159441270822A15207
description
95%
description
95%
description
98%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
95-98 °C/19 mmHg (lit.)
bp
107-110 °C/11 mmHg (lit.)
bp
80-82 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
crystals
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?