Merck
168106
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
95%
Synonim(y):
2-Methoxycarbonylcyclopentanone, Methyl cyclopentanone-2-carboxylate
Wybierz wielkość
25 G
96,00 zł
100 G
380,10 zł
96,00 zł
Cena katalogowa192,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
96,00 zł
100 G
380,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(O=)C5H7CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Beilstein:
971717
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
96,00 zł
Cena katalogowa192,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics of complexation of methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate with Cr(III) in aqueous solution has been investigated[1].
Zastosowanie
Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate was used in the synthesis of:
  • 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives[2]
  • methyl 1-(4-bromobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate[3]
  • methyl 1-(4-iodobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate[3]
  • ethyl 1-(3-bromopropyl)-2-oxocyclohexanecarboxylate[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nickel (I) Salen-Catalyzed Reduction of 1-Haloalkyl-2-oxocycloalkanecarboxylates Three-and Four-Carbon Ring Expansions.
Mubarak MS, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154(11), F205-F210 (2007)
A Kato et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 43(12), 2152-2158 (1995-12-01)
Two series of 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives (5a-d, 10a-d) were prepared by using easily available methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate as the starting material. Evaluation of the aromatase inhibitory activities in vitro was performed. Their activities were compared with those of a steroidal aromatase
Kinetics of monochelation of aqueous chromium (III) by methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Rojas A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 13(2), 97-104 (2000)