Merck
256021
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Chlorek (trimetylosililo)metylo-magnezowy, Chloro(trimetylosililometylo)magnez
Wybierz wielkość
100 ML
773,00 zł
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
773,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.97
Beilstein:
3587255
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in diethyl ether
gęstość
0.777 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H11Si.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reagent used in a variety of nickel catalyzed reactions including alkenation of dithioacetals,[1] cross-coupling with aryl triflates and carbamates,[2] and cross-coupling with vinyl selenides.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 35, 6729-6729 (1994)
Accounts of Chemical Research, 24, 257-257 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4066-4066 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?