Unfortunately, we do not determine the purity of product # 357510. Our specifications only require that we test the overall concentration of the solution.
Kluczowe dokumenty
357510
Phenylethynylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
(2-Phenylethynyl)magnesium bromide, (Phenylethynyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-phenylethynyl)magnesium, Bromo(phenylethynyl)magnesium, Phenylacetylenemagnesium bromide
Wybierz wielkość
521,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
521,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
KELYMAJHHHGLIW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the purity of Phenylethynylmagnesium bromide solution, Product 357510?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What type of inert gas is Phenylethynylmagnesium bromide solution, Product 357510, packaged under?
1 answer-
Our packaging department packages product # 357510 under nitrogen.
Helpful?
-
-
What should I do if precipitation is present in my bottle of Phenylethynylmagnesium bromide solution, Product 357510?
1 answer-
We would recommend gently heating the material to allow for the precepitation to redissovle into solution. We have heated the material at 50°C for approximately 2 hours to have the preciptiation redissolve.