Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.14
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-502-7
Beilstein/REAXYS Number:
87315
MDL number:
Assay:
97%
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +59°, c = 6 in acetone
mp
130-135 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI key
XAKITKDHDMPGPW-PHDIDXHHSA-N
General description
(+)-O,O′-Diacetyl-L-tartaric anhydride is an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection. It is mainly employed as a reagent for the chiral derivatization of amino alcohols. It also reacts with alkanoamines in aprotic medium containing trichloroacetic acid and produces tartaric acid monoesters.
Application
(+)-O,O′-Diacetyl-L-tartaric anhydride may be used as a chiral derivatizating agent in the following:
- determination of enantiomeric vigabatrin in mouse serum samples using ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-Q-TOF-M)
- determination of trantinterol in rat plasma by ultra performance liquid chromatography–electrospray ionization mass spectrometry (UPLC–MS/MS)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?