345326
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,000, contains BHT as stabilizer
Synonim(y):
Terathane® 2000 polyether glycol, α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
zawiera
BHT as stabilizer
mp
28-40 °C
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cross-linked PTHF can be used as a matrix to prepare thermally stable polymer electrolytes for lithium-ion batteries.
It can also be used as a starting material to prepare cyclodextrin-basedsupramolecular complexes for drug and gene delivery.
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3