Merck
345334
Sigma-Aldrich
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,900
Synonim(y):
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
Wybierz wielkość
25 ML
283,00 zł
1 L
531,00 zł
3 L
1150,00 zł
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
283,00 zł
1 L
531,00 zł
3 L
1150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,900
mp
30-43 °C
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Opis ogólny
Poly(tetrahydrofuran) (PTHF) is a polyether that can be prepared by the cationic polymerization of tetrahydrofuran in the presence of a variety of initiator systems.[1]
Zastosowanie
PTHF can be used in the preparation of soft segment polyurethane for a variety of applications.[2][3] It can also be used in the surface modification of cellulose fibers which can further be used as reinforcing polymerix materials.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>325.4 °F - Tag open cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 163 °C - Tag open cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Melting behavior of poly (tetrahydrofuran)-S and their blends
Tsuchiya M and Kojima T
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 72(2), 651-655 (2003)
Mass spectral analysis of low-temperature pyrolysis products from poly (tetrahydrofuran)
Lattimer RP
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 57(1), 57-76 (2001)
Surface functionalization of cellulose by grafting oligoether chains
Bras J, et al.
Materials Chemistry and Physics, 120(2-3), 438-445 (2010)
25. Polytetrahydrofuran
Sugar Series, 13, 186-204 (2000)
R Nakaoka et al.
Journal of biomedical materials research, 49(1), 99-105 (1999-11-24)
Interaction of macrophages (Mos) with polyetherurethane (PEU) was investigated to clarify the role of the Mos in the early stage of tumorigenesis of PEUs. As for the inflammatory cytokines produced from Mos, the amount of tumor necrosis factor (TNF) produced