Przejdź do
8.18402
Politetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Synonim(y):
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(C4H8O)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
liquid
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
23-28 °C
transition temp
flash point 240 °C
solubility
<10 g/L
density
0.982 g/cm3 at 30 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20723HPA048540SAB1409564
description
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
description
1010LT, volume 10 mL, needle size (not included)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
solubility
<10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
23-28 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
0.982 g/cm3 at 30 °C
density
-
density
-
density
-
form
liquid
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)