Przejdź do
526320
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Synonim(y):
Poly THF, Polymeg, Polytetramethylene ether glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average Mn ~2,000
Quality Segment
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570303570311570338
description
-
description
PCL average Mn ~5,000, PEG average Mn ~5,000
description
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~13,000
description
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~32,000
mp
30-33 °C (lit.)
mp
52.8-56.1 °C, 54.2-55.9 °C (lit.)
mp
54.2-55.9 °C (lit.), 58.8-60.7 °C
mp
54.2-55.9 °C
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
PCL average Mn ~5,000, PEG average Mn ~5,000, average Mn ~10,000 (total)
mol wt
PCL average Mn ~13,000, PEG average Mn ~5,000, average Mn ~18,000 (total)
mol wt
PCL average Mn ~32,000, PEG average Mn ~5,000, average Mn ~37,000 (total)
Mw/Mn
1.3
Mw/Mn
<1.4
Mw/Mn
<1.4
Mw/Mn
<1.4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)