Kluczowe dokumenty
181315
Polyacrylonitrile
average Mv 150,000
Synonim(y):
Vinyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mv 150,000
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514
temp. przejścia
Tm 317 °C
Tg 85 °C
gęstość
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Klucz InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.