Przejdź do
8.18068
Fluorowodór
(65% solution in pyridin) for synthesis
Synonim(y):
Hydrogen fluoride
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Quality Segment
form
liquid
pH
<7 (20 °C in H2O)
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[F-].n1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI key
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
437646239283
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
2.37 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
granular
form
lumps, powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
<7 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup