gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
26.9 mmHg ( 37.7 °C)
7.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
559 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C/C=C(\C)C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?