For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
374733
2,6-Diisopropylaniline
97%
Synonim(y):
2,6-bis(1-metyloetylo)benzenamina, 2,6-bis(propan-2-ylo)anilina, 2,6-diizopropylofenyloamina
Wybierz wielkość
576,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
576,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
257 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
Klucz InChI
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,6-Diisopropylaniline is an important organic intermediate widely used to synthesize plastics and dyes.[2]
[3]2,6-Diisopropylaniline is an important organic intermediate widely used to synthesize plastics and dyes.[2]
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?