Merck
343862
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecafluorooctane
99%
Synonim(y):
Heptadecafluorooctyl bromide, Perfluorooctyl bromide
Wybierz wielkość
5 G
322,00 zł
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
322,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.96
Beilstein:
2016022
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.305 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
gęstość
1.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C8BrF17/c9-7(22,23)5(18,19)3(14,15)1(10,11)2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26
Klucz InChI
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromoheptadecafluorooctane (perfluorooctyl bromide) is a perfluorocarbon. Poly(ethylene glycol)ylated polyester nanocapsules of perfluorooctyl bromide were surface-decorated with a RGD (arginine-glycine-aspartic acid) peptide, were used for tumor imaging.[1] Nanocapsules of perfluorooctyl bromide have been developed as dual contrast agent for ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging (MRI).[2]
Zastosowanie
1-Bromoheptadecafluorooctane (perfluorooctyl bromide) can be used as contrast agent in the vascular system for fluorine-19 magnetic resonance imaging or as synthetic oxygen carrier.[3] It was also employed as oxygen carrier in the emulsions used as blood substitutes.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sun-Joo Lee et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(31), 10086-10096 (2010-08-06)
Perfluorocarbon-based nanoemulsion particles have arisen as promising platforms for the cellular delivery of imaging and therapeutic agents to specific targets. However, current knowledge of the agent delivery mechanism is limited to qualitative and phenomenological models. Lack of detail at the
Sabah Servaes et al.
Pediatric radiology, 39(4), 393-395 (2009-02-04)
Partial liquid ventilation therapy utilizing perfluorocarbons has been used for patients with severe respiratory distress. Perfluorocarbons such as perflubron have been demonstrated to clear from the lungs shortly after therapy. We present a 13-year-old boy with residual perflubron in his
Journal of Fluorine Chemistry, 114, 119-126 (2002)
Allison E McDonald et al.
Biochimica et biophysica acta, 1807(8), 954-967 (2010-11-09)
Oxygenic photosynthesis depends on a highly conserved electron transport system, which must be particularly dynamic in its response to environmental and physiological changes, in order to avoid an excess of excitation energy and subsequent oxidative damage. Apart from cyclic electron
Céline Giraudeau et al.
Angiogenesis, 16(1), 171-179 (2012-10-12)
Molecular imaging with magnetic resonance imaging (MRI) targeted contrast agents has emerged as a promising diagnostic approach in cancer research to detect associated biomarkers. In this work, the potential of (19)F MRI was investigated to detect angiogenesis with α(ν)β(3)-targeted perfluorooctylbromide