Przejdź do
446882
Perfluorohexyl bromide
98%
Synonim(y):
1-Bromotridecafluorohexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-391-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C6BrF13/c7-5(16,17)3(12,13)1(8,9)2(10,11)4(14,15)6(18,19)20
InChI key
JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in the preparation of perfluorononanal by hydroformylation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93899
description
98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
97 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
335-56-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)