Kluczowe dokumenty
262544
Heptadecafluoro-1-iodooctane
98%
Synonim(y):
1-Iodoperfluorooctane, Heptadecafluorooctyl iodide, Perfluorooctyl iodide
Wybierz wielkość
229,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
229,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
copper pellets as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
gęstość
2.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Klucz InChI
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?