Przejdź do
262145
Perfluorohexyl iodide
99%
Synonim(y):
Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, Tridecafluorohexyl iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.95
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-586-6
Beilstein/REAXYS Number:
1802118
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
density
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
InChI key
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Perfluorohexyl iodide forms 1:1 complexes with a variety of hydrogen-bond acceptors. It has been grafted onto the isocitronellene/propene copolymer by radical reaction yielding a poly(α-olefin) with fluorinated side chains. The radical addition of perfluorohexyl iodide to vinyl acetate, using azo-bis( isobutyronitrile) (AIBN) as an initiator, has been investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444359446882326143
description
99%
description
97%
description
98%
description
≥99.99% trace metals basis
assay
99%
assay
97%
assay
98%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
beads, chunks, flakes
bp
117 °C (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
bp
97 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
-
density
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
355-43-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)