281042
Tetradecafluorohexane
99%
Synonim(y):
Perfluorohexane
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.252 (lit.)
tw
58-60 °C (lit.)
mp
-74 °C (lit.)
gęstość
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Klucz InChI
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a fluorocarbon organic solvent in the preparation of temperature-induced phase-separation solution
- to investigate boiling heat transfer mechanisms
- as a photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation
- as a novel reaction medium for photooxidation reactions
wyposażenie dodatkowe
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves