Przejdź do
77264
Octadecafluorodecahydronaphthalene
(cis+trans), ≥94% (GC)
Synonim(y):
Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
933,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10F18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-192-4
Beilstein/REAXYS Number:
2067113
MDL number:
Assay:
≥94% (GC)
Form:
liquid
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥94% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.314 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
1.941 g/mL at 20 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
InChI key
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P990067260190705
assay
≥94% (GC)
assay
95%
assay
≥94% (GC)
assay
94%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.941 g/mL at 20 °C
density
1.908 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
157-162 °C (lit.)
bp
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.314 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3145 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F
flash_point_c
59 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maciej Pilarek et al.
Biotechnology letters, 35(9), 1387-1394 (2013-05-15)
Adherent A431, BHK-21, and C2C12 cells were cultured on a flexible interface formed between two immiscible liquid phases: (i) hydrophobic perfluorodecalin (PFD) and (ii) aqueous culture medium (DMEM). BHK-21 cells formed multicellular aggregates characterized by irregular shapes. A431, as well
Thore Henrichsen et al.
Pediatric pulmonology, 47(4), 415-419 (2011-10-19)
Persistent lung atelectasis is difficult to treat and perfluorochemical (PFC) liquid may be an option for bronchioalveolar lavage (BAL). A 4-year-old girl with spinal muscle atrophy was admitted in respiratory failure. On admission, the X-ray confirmed the persistence of total
Qiang Li et al.
Analytical chemistry, 82(12), 5260-5267 (2010-05-25)
Off-line analysis and characterization of samples separated by capillary liquid chromatography (LC) has been problematic using conventional approaches to fraction collection. We demonstrate collection of nanoliter fractions by forming plugs of effluent from a 75 mum inner diameter LC column
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
XX0055-304061839447288
XX0060-404061839447356
XX0055P-404061839447332
16446-1L04061838748188
16446-4X2.5L04061838748195
16446-6X1L04061837224072
247642-18L-CS04061837910128
247642-2.5L04061837565403
247642-4X4L-CB04061837565434
247642-4L-CB04061825900964