Unfortunately, this product is not tested for purity.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
Informacje o tej pozycji
406,00 zł
Quality Level
description
for ion-selective electrodes, solvent for preparation of membranes
product line
Selectophore™
bp
212-218 °C
density
2.03 g/mL at 20 °C
SMILES string
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(C1(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C23F
InChI
1S/C14F24/c15-1-2(16)4(18,10(29,30)14(37,38)12(33,34)6(2,21)22)8(25,26)7(23,24)3(1,17)9(27,28)13(35,36)11(31,32)5(1,19)20
InChI key
QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| bp 212-218 °C | bp - | bp - | bp 39.8-40 °C (lit.) |
| description for ion-selective electrodes, solvent for preparation of membranes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes, solvent for preparation of membranes |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 2.03 g/mL at 20 °C | density - | density - | density 1.324-1.326 g/mL at 20 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B9875-100MG | 04061833278611 |
| 56919-10ML | 04061838083081 |
-
What is the percentage purity of this product?