Merck
341606
Sigma-Aldrich
Calcium iodate
98%
Synonim(y):
Lautarite
Wybierz wielkość
100 G
269,00 zł
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
269,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ca(IO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
rozpuszczalność
ethanol: insoluble(lit.)
nitric acid: slightly soluble(lit.)
gęstość
4.520 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ca.2HIO3/c;2*2-1(3)4/h;2*(H,2,3,4)/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
J A Acosta et al.
Journal of animal science, 95(3), 1243-1252 (2017-04-06)
Rising feed expenditures demand that our industry pursues strategies to lower the cost of production. One option is the adoption of the NE system, although many producers are hesitant to proceed without proof that NE estimates are reliable. The objective
A Zanoletti et al.
Journal of environmental management, 218, 355-362 (2018-04-29)
This work presents a new porous material (SUNSPACE) designed for air particulate matter (PM) capture. It was developed in answer to the European Commission request of an innovative, affordable, and sustainable solution, based on design-driven material, to reduce the concentration
E Merlot et al.
Journal of animal science, 94(2), 563-573 (2016-04-12)
Selection for residual feed intake (RFI), which is used to select animals for feed efficiency, also influences nutrient partitioning between growth and maintenance functions. This study was designed to investigate if selection for reduced RFI can alter the trade-off between
Kaiwen Bai et al.
Poultry science, 96(1), 74-82 (2016-08-04)
This study aimed to investigate the supplemental effects of probiotic Bacillus subtilis fmbJ (BS fmbJ) on growth performance, antioxidant capacity, and meat quality of broiler chickens. A total of 240 day-old male Arbor Acres (AA) broiler chickens were randomly allotted
Remy N Carmichael et al.
Journal of animal science, 96(7), 2939-2948 (2018-05-08)
The study objective was to determine whether N retention was improved with supplemental Zn above NRC concentrations with or without ractopamine hydrochloride inclusion. Angus crossbred steers (n = 32, 485 ± 26 kg BW) with Genemax gain scores of 4