Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 839,00 zł |
Informacje o tej pozycji
839,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
crystalline powder
reaction suitability
core: manganese
mp
>300 °C (lit.)
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- A starting material in the synthesis of manganese carboxylates, which are used to prepare manganese oxide thin films by chemical vapor deposition (CVD).
- A precursor in the synthesis of manganese-TiO2 composites by chemical vapor condensation (CVC).These composites are used in the oxidation of NO at low temperatures.
- A precursor in preparation of NCM (LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2) powder applicable as cathode material in lithium-ion batteries.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description ≥99% | description purum p.a., ≥99.0% (KT) | description ReagentPlus®, ≥99% |
| form crystalline powder | form crystals | form crystals | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99% | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥99% |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 58 °C (lit.) |
| density 1.589 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.589 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.589 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| reaction suitability core: manganese | reaction suitability core: manganese | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) acetate tetrahydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Brain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?