Przejdź do
221007
Manganese(II) acetate tetrahydrate
≥99%
Synonim(y):
Manganese Diacetate Tetrahydrate, Manganous acetate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.09
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-334-3
Beilstein/REAXYS Number:
3730728
MDL number:
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
reaction suitability
core: manganese
mp
>300 °C (lit.)
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
General description
Manganese(II) acetate tetrahydrate is an ionic compound soluble in water and polar solvents. It is commonly used as a precursor in chemical vapor deposition processes to fabricate cathode materials for lithium-ion batteries. It is also used as a sol-gel precursor to synthesize manganese oxide-based catalysts and other functional materials. Additionally, manganese(II) acetate tetrahydrate serves as a mordant in dyeing, a drier for paints and varnishes, and an oxidation catalyst. It is employed in the production of high-purity manganese dioxide, manganese oxide hydrate, and other manganese-containing compounds.
Application
Manganese(ll) acetate tetrahydrate can be used as:     
  • A starting material in the synthesis of manganese carboxylates, which are used to prepare manganese oxide thin films by chemical vapor deposition (CVD).     
  • A precursor in the synthesis of manganese-TiO2 composites by chemical vapor condensation (CVC).These composites are used in the oxidation of NO at low temperatures.     
  • A precursor in preparation of NCM (LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2) powder applicable as cathode material in lithium-ion batteries.     
  • A starting material for the synthesis of LiMn2O4 (LMO) film on Au substrate by sol-gel method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22977663537330825
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.0% (KT)
assay
98%
form
crystals
form
crystalline powder
form
crystals
form
powder
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
-
reaction suitability
core: manganese
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) acetate tetrahydrate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?