Merck
341320
Sigma-Aldrich
Hydroquinine hydrobromide hydrate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O2 · HBr · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.34 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D −100°, c = 1.9 in H2O
ciąg SMILES
O.Br.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2.BrH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H;1H2/t13-,14-,19-,20-;;/m0../s1
Klucz InChI
IWSVSZYIGVGHCN-QTEGFKMESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)