Przejdź do
337714
Hydroquinine
98%
Synonim(y):
(8a,9R)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinine, NSC 41799
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
549,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.43
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-334-0
Beilstein/REAXYS Number:
91444
MDL number:
549,75 zł
Cena katalogowa733,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]25/D −148°, c = 1 in ethanol
mp
168-176 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
General description
Hydroquinine is a cinchona alkaloid.
Application
Hydroquinine may be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride. It may also be used as a catalyst for the methylhydrazine promoted asymmetric α-hydroxylation of β-keto esters in the presence of molecular oxygen as oxidant to form enantioenriched α-hydroxy β-dicarbonyl compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL809651A08680381977
description
98%
description
phyproof® Reference Substance
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
97%
assay
98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
form
powder
form
powder
form
-
form
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
optical activity
[α]25/D −148°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
mp
168-176 °C (lit.)
mp
168-176 °C (lit.)
mp
-
mp
120 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)