The product is soluble at 50mg/mL of Ethanol. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
Nazwa produktu
Indomethacin, 98.0-102.0%, meets EP testing specifications
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications
assay
98.0-102.0% (in accordance with EP), 98.0-102.0%
form
powder or crystals
loss
≤0.5% loss on drying
mp
158-162 °C
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), ELA2(1991), GPR44(11251), IL1A(3552), PLA2G1B(5319), PTGDR(5729), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689), Ptgdr(19214), Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219), Ptgs1(19224)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693), Ptgs2(29527)
General description
Application
- as a medium supplement in osteogenic and adipogenic differentiation assays in human bone marrow stem cells
- as a medium supplement in bovine amniotic fluid stem cells (BAFSCs) culture
- in the inhibition of prostaglandin E2 (PGE2) in T cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.0-102.0% (in accordance with EP) | assay ≥98% (by assay) | assay 98.0-102.0% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| Gene Information human ... ALB(213), ALOX5(240), ELA2(1991), GPR44(11251), IL1A(3552), PLA2G1B(5319), PTGDR(5729), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information - | Gene Information human ... ALB(213), ALOX5(240), ELA2(1991), GPR44(11251), IL1A(3552), PLA2G1B(5319), PTGDR(5729), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
| loss ≤0.5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| mp 158-162 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indomethacin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I dissolve this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the storage temperature for this product?
1 answer-
This product is stored in room temperature.