Przejdź do
359343
Hydroquinidine
95%
Synonim(y):
(9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.43
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-862-5
Beilstein/REAXYS Number:
91441
MDL number:
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
optical activity
[α]25/D +226°, c = 2 in ethanol
manufacturer/tradename
ECACC
mp
169-170 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChI key
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
General description
Hydroquinidine, a cinchona alkaloid, is a structural analog of quinidine. It shows antiarrhythmic effect.
Application
Hydroquinidine can be used as a chiral catalyst to prepare:
  • Enantioselective axially chiral phosphamides by N-allylic alkylation reaction between Morita-Baylis-Hillamn (MBH) carbonate and phosphamides.
  • Enantioselective α-amino phosphonates by hydrophosphonylation of N-aryl ketimines.
  • Enantioselective α-hydrazino esters by α-hydrazination of 3-oxoindolines using azodicarboxylate via aza-Michael reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8096725481922600
description
95%
description
phyproof® Reference Substance
description
98%
description
crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
assay
95%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (dried material, NT)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
169-170 °C (lit.)
mp
169-170 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
optical activity
[α]25/D +226°, c = 2 in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +185.2°, c = 1.3 in H2O
optical activity
[α]20/D +265±5°, c = 0.8% in ethanol (dry matter)
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP2D6(1565), CYP3A4(1576), KCNH1(3756), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Cyp2d1(266684), Cyp2d2(25053), Cyp2d3(24303), Cyp2d4v1(171522)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)