Przejdź do
900264
(−)-Sparteine
Synonim(y):
(−)-Lupinidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
201-988-8
MDL number:
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54002122600E34102
description
-
description
99%
description
crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
description
98%
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
bp
-
bp
154 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.042 g/mL at 25 °C, 1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What purity has this product?
    1 answer
    1. The purity of this material is not tested on a lot-to-lot basis. Historical data indicate a purity of 95% or greater.