Merck
484903
Sigma-Aldrich
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
98%
Synonim(y):
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Klucz InChI
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Maryam Hashemi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 791-800 (2016-02-04)
Poly-(amidoamine) (PAMAM) and poly-(propylenimine) (PPI) are the two most widely investigated dendrimers for drug and gene delivery. In order to enhance DNA transfection activity of these dendrimers, generation 3 and 4 PAMAM and generation 4 and 5 PPI were modified
Zahra Salmasi et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 76-88 (2015-07-26)
Branched polyethylenimine (PEI) is extensively used as a polycationic non-viral vector for gene delivery. Polyplexes formed with PEI are believed to be released from endocytotic vesicles by the osmotic burst mechanism in the rate-limiting step in transfection. Increasing the buffering