Kluczowe dokumenty
340928
1,4-Anhydroerythritol
95%
Synonim(y):
(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol, Erythritol-1,4-anhydride, cis-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, meso-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, rel-(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol
Wybierz wielkość
394,10 zł
Cena katalogowa563,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
394,10 zł
Cena katalogowa563,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@H]1COC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4+
Klucz InChI
SSYDTHANSGMJTP-ZXZARUISSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?