Merck
421804
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
Synonim(y):
(1S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Wybierz wielkość
250 MG
326,20 zł
1 G
1540,00 zł
326,20 zł
Cena katalogowa466,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
326,20 zł
1 G
1540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1901343
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,20 zł
Cena katalogowa466,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +39°, c = 1.6 in H2O
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
mp
107-109 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Klucz InChI
PFURGBBHAOXLIO-WDSKDSINSA-N
Zastosowanie
(1S,2S)-trans-1,2-cykloheksanodiol może być stosowany do otrzymywania (1S,2S)-1,2-cykloheksanodiylu bis(4-winylobenzoesanu) w reakcji z chlorkiem 4-winylobenzoilu.[1] Może być również stosowany jako chiralny ligand do otrzymywania nieracemicznych hydroksyfosfonianów poprzez katalizowaną alkoksydem tytanu addycję fosforynu dimetylu do odpowiednich aldehydów.[2]
C2-symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[3][4] building block,[5][6][7] and chiral ligand.[8][9]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chirality induction in cyclocopolymerization. 14. Template effect of 1, 2-cycloalkanediol in the cyclocopolymerization of bis (4-vinylbenzoate) s with styrene.
Kakuchi T, et al.
Macromolecules, 34(1), 38-43 (2001)
The synthesis of 1-hydroxy phosphonates of high enantiomeric excess using sequential asymmetric reactions: titanium alkoxide-catalyzed P C bond formation and kinetic resolution.
Rowe BJ and Spilling CD.
Tetrahedron Asymmetry, 12(12), 1701-1708 (2001)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)