C101206
1,4-Cyclohexanediol
99%
Synonim(y):
Hexahydrohydroquinone
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
tw
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-8H,1-4H2
Klucz InChI
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup