Merck
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanediol
98%
Synonim(y):
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
Wybierz wielkość
1 G
123,50 zł
5 G
432,00 zł
123,50 zł
Cena katalogowa247,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
123,50 zł
5 G
432,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H8(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
1901117
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
123,50 zł
Cena katalogowa247,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
Klucz InChI
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors