Merck
335754
Sigma-Aldrich
Pentaethylene glycol
98%, average MN 250
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
5 G
451,00 zł
25 G
1790,00 zł
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
451,00 zł
25 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)5H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Beilstein:
1635593
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Pentaethylene glycol, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 250
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zastosowanie błękitu pruskiego w elektrochemicznym i optycznym wykrywaniu wolnego chloru...: W tym badaniu omówiono zastosowanie błękitu pruskiego na szkiełkach szklanych pokrytych tlenkiem cyny domieszkowanym fluorem do zastosowań elektrochemicznych i optycznych, w szczególności do wykrywania wolnego chloru, podkreślając jego wysoką czułość i stabilność (Valiūnienė et al., 2022).
  • Ocena platformy fotoelektrochemicznej opartej na tytanianu strontu, azotku węgla domieszkowanym siarką i nanocząstkach palladu do wykrywania glikoproteiny kolca S1 wirusa SARS-CoV-2...: Artykuł ocenia integrację tlenku cyny domieszkowanego fluorem w złożonej komórce fotoelektrochemicznej zaprojektowanej do wykrywania białka szczytowego COVID-19, podkreślając jego potencjał w szybkich zastosowaniach diagnostycznych (Botelho et al., 2022).
  • Immunodiagnostyka trądu z wykorzystaniem platformy fotoelektrochemicznej opartej na rekombinowanym peptydzie naśladującym antygen Mycobacterium leprae: Badania te podkreślają nowatorskie zastosowanie szkiełek z tlenku cyny domieszkowanego fluorem w konfiguracji fotoelektrochemicznej do czułej i specyficznej immunodiagnostyki trądu, prezentując zastosowanie tego materiału w diagnostyce medycznej (Yotsumoto Neto et al., 2019).
  • Szybka i niezawodna kwantyfikacja acetylocysteiny metodą BIA/amperometryczną z wykorzystaniem nanostrukturalnego czujnika podwójnego wodorotlenku..: W artykule przedstawiono metodę wykorzystującą tlenek cyny z domieszką fluoru do szybkiego i niezawodnego elektrochemicznego wykrywania acetylocysteiny, wykazując skuteczność powłoki w zwiększaniu transferu elektronów i czułości w zastosowaniach biosensorycznych (Correa et al., 2018).
  • Nanostrukturalne warstwy TiO2 dołączone do QDs CdSe w celu zwiększenia wydajności fotoelektrochemicznej...: Omówiono rolę podłoży z tlenku cyny domieszkowanych fluorem w poprawie właściwości fotoelektrochemicznych warstw TiO2 połączonych z kropkami kwantowymi, co może przyczynić się do rozwoju bardziej wydajnych ogniw słonecznych i czujników (Du et al., 2016).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steven P D Harborne et al.
Scientific reports, 7, 45383-45383 (2017-03-30)
Mitochondrial ATP-Mg/Pi carriers import adenine nucleotides into the mitochondrial matrix and export phosphate to the cytosol. They are calcium-regulated to control the size of the matrix adenine nucleotide pool in response to cellular energetic demands. They consist of three domains:
Peng Shi et al.
Nature communications, 10(1), 2223-2223 (2019-05-22)
Mammalian cells are different from plant and microbial cells, having no exterior cell walls for protection. Environmental assaults can easily damage or destroy mammalian cells. Thus, the ability to develop a biomimetic cell wall (BCW) on their plasma membrane as
Alexis Hofherr et al.
PLoS biology, 16(8), e2005651-e2005651 (2018-08-07)
Cilia are organelles specialized in movement and signal transduction. The ciliary transient receptor potential ion channel polycystin-2 (TRPP2) controls elementary cilia-mediated physiological functions ranging from male fertility and kidney development to left-right patterning. However, the molecular components translating TRPP2 channel-mediated
Chelsea L Price et al.
The journal of physical chemistry. A, 124(9), 1811-1820 (2020-02-06)
Single-particle trapping is an effective strategy to explore the physical and optical properties of aerosol with high precision. Laser-based methods are commonly used to probe the size, optical properties, and composition of nonlight-absorbing droplets in optical and electrodynamic traps. However
Stephany Jaiquel Baron et al.
Theranostics, 11(11), 5077-5091 (2021-04-17)
An increasing number of commonly prescribed drugs are known to interfere with mitochondrial function, causing cellular toxicity, but the underlying mechanisms are largely unknown. Although often not considered, mitochondrial transport proteins form a significant class of potential mitochondrial off-targets. So
Produkty
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?