Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
632509
Assay:
98%
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
ether, tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
InChI key
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description 97% |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 78-82 °C (lit.) | mp 87-89 °C (lit.) | mp 124-127 °C (lit.) | mp - |
| functional group tosylate, ether | functional group ether, tosylate | functional group tosylate | functional group tosylate, ether |
Narządy docelowe
Respiratory system
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?